Stampa…
6-Aminonicotinaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923967-1G OR923967-5G
APOSOR923967-1GEA 94.4 EUR
APOSOR923967-1G APOSOR923967-5G
6-Aminonicotinaldehyde 95%
6-Aminonicotinaldehyde
Formula: C₆H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09757481
CAS Number: 69879-22-7