Stampa…
(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923905-10G OR923905-1G OR923905-5G
APOSOR923905-10GEA 401 EUR
APOSOR923905-10G APOSOR923905-1G APOSOR923905-5G
(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile 95%
(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile
Formula: C₉H₆ClN
Peso molecolare: 163,604 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001932
CAS Number: 28446-72-2