Stampa…
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923883-1G OR923883-250MG
APOSOR923883-1GEA 807 EUR
APOSOR923883-1G APOSOR923883-250MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₅H₃BrN₄
Peso molecolare: 199,008 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040189
CAS Number: 30129-51-2