Stampa…
2-(Benzofuran-5-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923851-1G OR923851-250MG
APOSOR923851-1GEA 358 EUR
APOSOR923851-1G APOSOR923851-250MG
2-(Benzofuran-5-yl)acetic acid 95%
2-(Benzofuran-5-yl)acetic acid
Formula: C₁₀H₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09925119
CAS Number: 142935-60-2