Stampa…
(R)-2-Ethyl-piperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923836-1G OR923836-250MG
APOSOR923836-1GEA 757 EUR
APOSOR923836-1G APOSOR923836-250MG
(R)-2-Ethyl-piperazine 95%
(R)-2-Ethyl-piperazine
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411921
CAS Number: 393781-72-1