Stampa…
1-Benzyl-1,2-dihydropyridin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923763-1G OR923763-5G
APOSOR923763-1GEA 328 EUR
APOSOR923763-1G APOSOR923763-5G
1-Benzyl-1,2-dihydropyridin-2-one 95%
1-Benzyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formula: C₁₂H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462400
CAS Number: 1753-62-4