Stampa…
(S)-5-Phenylmorpholin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923728-1G OR923728-5G
APOSOR923728-1GEA 123 EUR
APOSOR923728-1G APOSOR923728-5G
(S)-5-Phenylmorpholin-2-one 95%
(S)-5-Phenylmorpholin-2-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269693
CAS Number: 144896-92-4