Stampa…
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923669-1G OR923669-250MG
APOSOR923669-1GEA 125 EUR
APOSOR923669-1G APOSOR923669-250MG
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01109853
CAS Number: 219312-44-4