Stampa…
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR923657-1G OR923657-250MG OR923657-5G
APOSOR923657-1GEA 132 EUR
APOSOR923657-1G APOSOR923657-250MG APOSOR923657-5G
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12755927
CAS Number: 5932-20-7