Stampa…
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923597-1G OR923597-250MG
APOSOR923597-1GEA 719 EUR
APOSOR923597-1G APOSOR923597-250MG
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₅NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11106791
CAS Number: 21576-27-2