cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR923565-1G
OR923565-5G
APOSOR923565-1GEA
545
EUR
APOSOR923565-1G
APOSOR923565-5G
cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
Formula:
C₆H₁₀O₃ Peso molecolare: 130,142 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23106032 CAS Number: 1384855-41-7 |