tert-Butyl l-valinate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutanoate, H-Val-OtBu
Formula:
C₉H₁₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00056147 CAS Number: 13211-31-9 |