Stampa…
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923520-1G OR923520-250MG
APOSOR923520-1GEA 790 EUR
APOSOR923520-1G APOSOR923520-250MG
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine 95%
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909775
CAS Number: 67434-65-5