5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923512-1G
OR923512-250MG
OR923512-5G
APOSOR923512-1GEA
263
EUR
APOSOR923512-1G
APOSOR923512-250MG
APOSOR923512-5G
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 95%
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine
Formula:
C₇H₄ClNS Peso molecolare: 169,631 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09909817 CAS Number: 65977-55-1 |