Stampa…
2-Bromo-5-chloropyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923484-1G OR923484-250MG
APOSOR923484-1GEA 109 EUR
APOSOR923484-1G APOSOR923484-250MG
2-Bromo-5-chloropyrimidine 95%
2-Bromo-5-chloropyrimidine
Formula: C₄H₂BrClN₂
Peso molecolare: 193,429 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026299
CAS Number: 124405-67-0