Stampa…
2-Amino-3-(morpholinomethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923473-1G OR923473-250MG
APOSOR923473-1GEA 790 EUR
APOSOR923473-1G APOSOR923473-250MG
2-Amino-3-(morpholinomethyl)pyridine 95%
2-Amino-3-(morpholinomethyl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₅N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16765022
CAS Number: 1250814-06-2