(R)-Methyl 3-methylmorpholine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₁₃NO₃·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26406785 CAS Number: 1434126-90-5 |