6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(6-Formylpyridin-2-yl)morpholine, 2-Formyl-6-(morpholin-4-yl)pyridine
OR9234-1G
OR9234-250MG
APOSOR9234-1GEA
383
EUR
APOSOR9234-1G
APOSOR9234-250MG
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Peso molecolare: 192,214 g/mol Punto di fusione: 93…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08271893 CAS Number: 857283-88-6 |