Stampa…
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923392-1G OR923392-250MG
APOSOR923392-1GEA 806 EUR
APOSOR923392-1G APOSOR923392-250MG
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole
Formula: C₉H₁₁N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17015994
CAS Number: 221681-94-3