Stampa…
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane
OR923369-1G OR923369-250MG
APOSOR923369-1GEA 223 EUR
APOSOR923369-1G APOSOR923369-250MG
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane
Formula: C₆H₁₁NO
Peso molecolare: 113,158 g/mol
Punto di ebollizione: 176…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09836264
CAS Number: 280-13-7
UN: 1993
ADR: 3,III