Stampa…
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923358-1G OR923358-250MG OR923358-100MG
APOSOR923358-1GEA 619 EUR
APOSOR923358-1G APOSOR923358-250MG APOSOR923358-100MG
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formula: C₈H₁₅NO
Peso molecolare: 141,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11035890
CAS Number: 176-69-2