Stampa…
Oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923316-1G OR923316-250MG
APOSOR923316-1GEA 464 EUR
APOSOR923316-1G APOSOR923316-250MG
Oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Oxazolo[5,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄N₂O
Peso molecolare: 120,109 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13175184
CAS Number: 273-62-1