Stampa…
2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923261-1G OR923261-250MG
APOSOR923261-1GEA 806 EUR
APOSOR923261-1G APOSOR923261-250MG
2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol 95%
2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol
Formula: C₉H₁₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21604057
CAS Number: 20931-50-4