Stampa…
Ethyl cis-2-aminocyclopentanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923247-1G OR923247-250MG
APOSOR923247-1GEA 720 EUR
APOSOR923247-1G APOSOR923247-250MG
Ethyl cis-2-aminocyclopentanecarboxylate 95%
Ethyl cis-2-aminocyclopentanecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Peso molecolare: 157,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475430
CAS Number: 114745-45-8