3-Acetyl-2,6-dimethoxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923223-10G
OR923223-1G
OR923223-5G
APOSOR923223-10GEA
538
EUR
APOSOR923223-10G
APOSOR923223-1G
APOSOR923223-5G
3-Acetyl-2,6-dimethoxypyridine 97%
3-Acetyl-2,6-dimethoxypyridine
Formula:
C₉H₁₁NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07784407 CAS Number: 870703-62-1 |