Stampa…
3-Phenylcyclobutane-1-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
OR923203-1G OR923203-5G
APOSOR923203-1GEA 292 EUR
APOSOR923203-1G APOSOR923203-5G
3-Phenylcyclobutane-1-carboxylic acid 97%
3-Phenylcyclobutane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Peso molecolare: 176,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01734191
CAS Number: 66016-28-2