(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923195-1G
OR923195-5G
APOSOR923195-1GEA
256
EUR
APOSOR923195-1G
APOSOR923195-5G
(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formula:
C₈H₄ClNO Peso molecolare: 165,576 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840530 CAS Number: 26152-02-3 |