Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923171-1G
OR923171-250MG
APOSOR923171-1GEA
161
EUR
APOSOR923171-1G
APOSOR923171-250MG
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Peso molecolare: 152,151 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13174781 CAS Number: 73955-53-0 |