Stampa…
Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923130-1G OR923130-25G
APOSOR923130-1GEA 43 EUR
APOSOR923130-1G APOSOR923130-25G
Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Methyl-2-(benzylamino)acetate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03247461
CAS Number: 17136-35-5