Stampa…
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923126-1G OR923126-5G
APOSOR923126-1GEA 261 EUR
APOSOR923126-1G APOSOR923126-5G
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole
Formula: C₁₂H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027425
CAS Number: 40874-54-2