Stampa…
4-Chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923096-1G OR923096-250MG
APOSOR923096-1GEA 71.3 EUR
APOSOR923096-1G APOSOR923096-250MG
4-Chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine 95%
4-Chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂O
Peso molecolare: 158,586 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16768933
CAS Number: 89466-39-7