Stampa…
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923076-100MG OR923076-1G OR923076-250MG
APOSOR923076-100MGEA 154 EUR
APOSOR923076-100MG APOSOR923076-1G APOSOR923076-250MG
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone
Formula: C₆H₁₁BrO
Peso molecolare: 179,055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20621521
CAS Number: 29583-93-5