Stampa…
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923073-1G OR923073-250MG
APOSOR923073-1GEA 261 EUR
APOSOR923073-1G APOSOR923073-250MG
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09881198
CAS Number: 138538-42-8