Stampa…
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923048-1G OR923048-5G
APOSOR923048-1GEA 77 EUR
APOSOR923048-1G APOSOR923048-5G
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid 95%
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20486491
CAS Number: 1001401-62-2