Stampa…
4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923041-1G OR923041-250MG
APOSOR923041-1GEA 241 EUR
APOSOR923041-1G APOSOR923041-250MG
4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Peso molecolare: 194,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11188381
CAS Number: 1039948-89-4