Stampa…
2,4-Pyrimidinedicarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR923029-1G OR923029-250MG
APOSOR923029-1GEA 806 EUR
APOSOR923029-1G APOSOR923029-250MG
2,4-Pyrimidinedicarbonitrile 95%
2,4-Pyrimidinedicarbonitrile
Formula: C₆H₂N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834972
CAS Number: 75928-84-6