Stampa…
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922949-1G OR922949-5G
APOSOR922949-1GEA 142 EUR
APOSOR922949-1G APOSOR922949-5G
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid 95%
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid
Formula: C₉H₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00961859
CAS Number: 7163-50-0