Stampa…
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922930-1G OR922930-250MG
APOSOR922930-1GEA 560 EUR
APOSOR922930-1G APOSOR922930-250MG
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde 95%
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00454011
CAS Number: 36151-45-8