Stampa…
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR922852-1G OR922852-250MG
APOSOR922852-1GEA 661 EUR
APOSOR922852-1G APOSOR922852-250MG
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₀N₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23106073
CAS Number: 915226-72-1