Stampa…
4-Methylthiophen-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922825-100MG OR922825-1G OR922825-250MG
APOSOR922825-100MGEA 168 EUR
APOSOR922825-100MG APOSOR922825-1G APOSOR922825-250MG
4-Methylthiophen-3-amine 95%
4-Methylthiophen-3-amine
Formula: C₅H₇NS
Peso molecolare: 113,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907775
CAS Number: 23967-97-7