Stampa…
2-Chloro-3-hydroxyquinoxaline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922814-1G OR922814-250MG
APOSOR922814-1GEA 806 EUR
APOSOR922814-1G APOSOR922814-250MG
2-Chloro-3-hydroxyquinoxaline 95%
2-Chloro-3-hydroxyquinoxaline
Formula: C₈H₅ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14728011
CAS Number: 35676-70-1