Stampa…
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR922789-10G OR922789-1G OR922789-5G
APOSOR922789-10GEA 1150 EUR
APOSOR922789-10G APOSOR922789-1G APOSOR922789-5G
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031238
CAS Number: 934665-46-0