Stampa…
Benzyl 3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR92275-1G OR92275-5G
APOSOR92275-1GEA 126 EUR
APOSOR92275-1G APOSOR92275-5G
Benzyl 3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Benzyl 3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
Peso molecolare: 247,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848402
CAS Number: 1010115-47-5