Stampa…
Spiro[3.3]heptan-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR922744-1G OR922744-5G OR922744-250MG
APOSOR922744-1GEA 611 EUR
APOSOR922744-1G APOSOR922744-5G APOSOR922744-250MG
Spiro[3.3]heptan-2-one
Spiro[3.3]heptan-2-one
Formula: C₇H₁₀O
Peso molecolare: 110,154 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22421860
CAS Number: 30152-57-9