Stampa…
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922731-1G OR922731-250MG
APOSOR922731-1GEA 382 EUR
APOSOR922731-1G APOSOR922731-250MG
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol 95%
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol
Formula: C₁₀H₁₁ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374449
CAS Number: 886366-24-1