Stampa…
2,7-Diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922643-1G OR922643-500MG
APOSOR922643-1GEA 691 EUR
APOSOR922643-1G APOSOR922643-500MG
2,7-Diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride 97%
2,7-Diazaspiro[4.4]nonan-1-one hydrochloride
Formula: C₇H₁₂N₂O·ClH
Peso molecolare: 176,644 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10700079
CAS Number: 1203682-17-0