Stampa…
6-Propylpyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922634-100MG OR922634-1G OR922634-250MG
APOSOR922634-100MGEA 104 EUR
APOSOR922634-100MG APOSOR922634-1G APOSOR922634-250MG
6-Propylpyridin-2-amine 95%
6-Propylpyridin-2-amine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130076
CAS Number: 41995-29-3