Stampa…
2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922580-1G OR922580-250MG
APOSOR922580-1GEA 632 EUR
APOSOR922580-1G APOSOR922580-250MG
2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11212404
CAS Number: 120740-02-5