Stampa…
2-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)cyclobutanone
OR922566-1G OR922566-500MG
APOSOR922566-1GEA 1040 EUR
APOSOR922566-1G APOSOR922566-500MG
2-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-one
2-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-one
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23106469
CAS Number: 23107-52-0