Stampa…
3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922548-100MG OR922548-1G OR922548-250MG
APOSOR922548-100MGEA 183 EUR
APOSOR922548-100MG APOSOR922548-1G APOSOR922548-250MG
3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃N·ClH
Peso molecolare: 135,635 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11849606
CAS Number: 3437-30-7